Learn More
Toluène, réactif de laboratoire, ≥99,3 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Toluene |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.865g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 110.6°C |
Quantité | 10 L |
Limite d’explosion | 0.07 |
Point d’éclair | 4°C (39.2°F) |
Température d’allumage | 997°F |
Conditionnement | Stainless Steel Can |