Learn More
Aluminure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Utilisé dans les moteurs à turbine d’avion, les soupapes d’échappement et les turbocompresseurs pour les moteurs de véhicules de tourisme, procédé intermédiaire pour certains produits de broyeur.
127.00€ - 381.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12004-78-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Al3Ti |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.812 |
Numéro MDL | MFCD00054094 |
Clé InChI | OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 |
CID PubChem | 6336852 |
Nom IUPAC | titane aluminium |
SMILES | [Al].[Al].[Al].[Ti] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022895.14 |
25 g |
127.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378117
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022895.22 |
100 g |
381.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12004-78-3 | |
128.812 | |
OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N | |
6336852 | |
[Al].[Al].[Al].[Ti] |
Al3Ti | |
MFCD00054094 | |
titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 | |
titane aluminium |
Spécification
Titanium aluminide | |
Poudre maillée de -325, intermétallique | |
MFCD00054094 | |
titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1 | |
OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N | |
titane aluminium | |
6336852 | |
Flacon en plastique |
12004-78-3 | |
Al3Ti | |
UN3178 | |
Insoluble in water. | |
[Al].[Al].[Al].[Ti] | |
128.812 | |
99.5% |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-461-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Titanium aluminide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only