Learn More
Aluminure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378117
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Utilisé dans les moteurs à turbine d’avion, les soupapes d’échappement et les turbocompresseurs pour les moteurs de véhicules de tourisme, procédé intermédiaire pour certains produits de broyeur.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-78-3
Formule moléculaire Al3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 128.812
Numéro MDL MFCD00054094
Clé InChI OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
CID PubChem 6336852
Nom IUPAC titane aluminium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium aluminide
Forme physique Poudre maillée de -325, intermétallique
Quantité 100 g
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.5%