Learn More
Aluminure de titane, 99,5 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368117
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Utilisé dans les moteurs à turbine d’avion, les soupapes d’échappement et les turbocompresseurs pour les moteurs de véhicules de tourisme, procédé intermédiaire pour certains produits de broyeur.
Titanium aluminide is used in aircraft turbine engines, exhaust valves and turbochargers for passenger vehicle engines, intermediate process for some mill products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12004-78-3
Formule moléculaire Al3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 128.812
Numéro MDL MFCD00054094
Clé InChI OQPDWFJSZHWILH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme titanium aluminum, aluminum, compd. with titanium 3:1, aluminum; titanium, aluminum, compound with titanium 3:1
CID PubChem 6336852
Nom IUPAC titane aluminium
SMILES [Al].[Al].[Al].[Ti]
Spécification
Nom chimique ou matériau Titanium aluminide
Forme physique Poudre maillée de -325, intermétallique
Quantité 25 g
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99.5%
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Titanium aluminide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .