Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange pour système réglable Owl™ ADJ1
Extrêmement compact à seulement 16 cm de large
17.80€ - 65.20€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse réglable Owl™ ADJ1 |
---|
Code produit | Marque | Type | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Dimensions (L x l) | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11590295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40G |
Plaque en verre blanche | 15,7 x 6,2 po. (40 x 16 cm) | 0,18 po |
26.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11550295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-23G |
Plaque en verre entaillée | 9,05 x 6,2 po (23 x 16 cm) | 0,18 in |
20.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11500305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40LM |
Dissipateur de chaleur | 15,7 x 6,2 po (40 x 16 cm) | 0,18 po |
65.20€
2 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11580295
|
Thermo Scientific™
ADJ1-38G |
Plaque en verre entaillée | 14,9 x 6,2 po (38 x 16 cm) | 0,18 in |
26.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11510305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-40R |
Plaque en verre entaillée | 15,7 x 6,2 po (40 x 16 cm) | 0,18 po |
62.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11520305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-C25 |
Ensemble d’espaceurs | 9,8 x 0,39 po (25 x 1 cm) | 0,03 in |
17.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11560305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-GK |
Joint d’étanchéité |
18.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11540305
|
Thermo Scientific™
ADJ1-D25 |
Ensemble d’espaceurs | 9,8 x 0,39 po (25 x 1 cm) | 0,05 in |
17.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous de deux pôles de support permettant aux gels de varier en hauteur de 14 cm à 40 cm.
- La plaque en verre à encoches ou décentrée du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone dans la CTS pour une bonne étanchéité.
- Les plaques sont fixées à la CTS à l’aide de pinces de serrage ou de pinces pour gros volumes.
Spécification
Système d’électrophorèse réglable Owl™ ADJ1 |