Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange pour système réglable Owl™ ADJ1
Extrêmement compact à seulement 16 cm de large
Marque: Thermo Scientific™ ADJ1-GK
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous de deux pôles de support permettant aux gels de varier en hauteur de 14 cm à 40 cm.
- La plaque en verre à encoches ou décentrée du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone dans la CTS pour une bonne étanchéité.
- Les plaques sont fixées à la CTS à l’aide de pinces de serrage ou de pinces pour gros volumes.
Spécification
Système d’électrophorèse réglable Owl™ ADJ1 | |
Joint d’étanchéité |