Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires et pièces de rechange pour système réglable Owl™ ADJ1
Extrêmement compact à seulement 16 cm de large
Marque:  Thermo Scientific™ ADJ1-40R
Code produit. 11510305
  • 62.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La hauteur de la chambre tampon supérieure (CTS) peut être réglée en faisant glisser cette dernière au-dessus ou au-dessous de deux pôles de support permettant aux gels de varier en hauteur de 14 cm à 40 cm.
  • La plaque en verre à encoches ou décentrée du gel monté en sandwich s’appuie contre un joint en silicone dans la CTS pour une bonne étanchéité.
  • Les plaques sont fixées à la CTS à l’aide de pinces de serrage ou de pinces pour gros volumes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Système d’électrophorèse réglable Owl™ ADJ1
Verre
0,48 cm
15,7 in
6,2 po
16 cm
Plaque en verre entaillée
0,18 po
15,7 x 6,2 po (40 x 16 cm)
40 cm
6,2 in
16 cm