Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes phényl Hypersil™ BDS
Stabilité exceptionnelle et sélectivité alternative par rapport aux colonnes C18 et C8
451.72€ - 574.26€
Spécification
Granulométrie | 5 μm |
---|---|
Porosité | 130 Å |
Type d’USP | L11 |
Phase stationnaire | Phenyl (Ph) |
Matériau de remplissage | Silica |
Description
- Colonnes désactivées de haute qualité
- Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
- Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Compliance
Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000.
Spécification
5 μm | |
L11 | |
Silica | |
Reversed Phase |
130 Å | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Reversed Phase |