Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes phényl Hypersil™ BDS
Stabilité exceptionnelle et sélectivité alternative par rapport aux colonnes C18 et C8
Marque: Thermo Scientific™ 28905-102130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonnes désactivées de haute qualité
- Sélectivité unique pour les composés aromatiques et légèrement polaires
- Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Compliance
Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000.
Spécification
2,1 mm | |
5μ m | |
130 Å | |
L11 | |
Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
100 mm | |
2 to 9 | |
170 m²/g | |
Phényl | |
5% | |
Yes |