Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes phényl Hypersil™ BDS
Stabilité exceptionnelle et sélectivité alternative par rapport aux colonnes C18 et C8
Marque: Thermo Scientific™ 28905-204630
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- High quality, base-deactivated columns
- Unique selectivity for aromatic and slightly polar compounds
- Manufactured under ISO 9001:2000 conditions
Informations sur la commande
D’autres dimensions de colonne sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients.
Compliance
Fabriquées conformément à la norme ISO 9001:2000.
Spécification
4.6 mm | |
5 μm | |
130 Å | |
Phenyl (Ph) | |
5% | |
Reversed Phase |
200 mm | |
1 to 9 | |
L11 | |
Silica | |
Reversed Phase |