Learn More
Julabo™ Liquides pour bain thermique
Utilisés pour les applications de régulation de la température. Les liquides pour bain thermique Julabo™ permettent un fonctionnement fiable et sûr.
Marque: Julabo™ 8940131
Description
- Pour systèmes fermés tels que Presto ou Forte
- Larges plages de températures
- Faible viscosité
- Stabilité élevée
- Bonne conductivité thermique
- Odeur minimale
- Faible tendance à la corrosion
- Faible toxicité
- Longue durée de conservation
Spécification
Jaune clair | |
Fluide de bain thermique | |
Idéal pour les applications de contrôle de la température et fonctionnement fiable et sûr garanti, viscosité, oxy | |
H335 | |
373°C |
30°C to 335°C | |
Bain thermique | |
Robinet de vidange | |
5 L | |
131 mm2/s à 20°C |
Sécurité et traitement
- thermal H335
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
Mention de danger
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: terphenyl