Learn More
Macherey-Nagel™ Membrane porablot PVDF
Pour le transfert Western, dosages de liaison des protéines, séquençage des protéines
Marque:  Macherey-Nagel™ 741260
Code produit. 10717811
  • 341.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour la sélection et les spécifications de la membrane, voir le tableau Résumé de l’applicabilité de la membrane Porablot.
Porablot NCP
Le milieu de transfert classique pour les protéines de liaison et les acides nucléiques. Matériau de la membrane : 100 % de nitrate de cellulose Caractère de la membrane : HydrophileTaille des pores : 0,45 μmCapacité de liaison : 100μg/cm2Applications : Transfert Southern, Northern et Western, transfert de colonies et de plaques, transfert dot Également disponible avec le tissu de croissance, voir NCL porablot.
NCL porablot
Le milieu de transfert classique pour les protéines de liaison et les acides nucléiques, le tissu de croissance empêche la cassure, le déchirement ou le rétrécissement. Matériau de la membrane : 100 % de nitrate de cellulose avec un tissu de croissance inerte Caractère de la membrane : HydrophileTaille des pores : 0,45 μmCapacité de liaison : 100μg/cm2Applications : Transfert Southern, Northern et Western, transfert de colonies et de plaques, transfert dot Également disponible sans tissu de croissance, voir NCP porablot.
Porablot NY Amp
La membrane en nylon amphotère avec tissu de croissance pour une meilleure manipulation. Matériau de la membrane : Nylon haute pureté avec un tissu de croissance inerte Caractère de la membrane : Amphotère (point isoélectrique à pH 6,5)Taille des pores : 0,20 μm, Applications : Transfert Southern et Northern, transfert d’élévateurs de colonies et de plaques, transfert dot Également disponible avec charge de surface positive, voir NY porablot plus.
porablot NY plus
La membrane en nylon à cation fort avec tissu de croissance pour une meilleure manipulation. Matériau de la membrane : Nylon haute pureté avec un tissu de croissance inerte Caractère de la membrane : Cationique (dans la plage de pH de 3 à 10) Taille des pores : 0,45 μm, Applications : Transfert de Southern, Northern et Western. Très adapté aux techniques de transfert électro-et sous vide Également disponible avec une charge de surface positive, voir porablot NY amp.
porablot PVDF
La membrane de transfert classique pour le transfert Western, dosages de liaison protéique. Matériau de la membrane : Difluorure de polyvinylidène (PVDF) Caractère de la membrane : Hydrophobe Taille des pores : 0,20 μm Capacité de liaison : 50 μg/cm2 à 100 μg/cm2 (pour les grandes protéines globulaires telles que les immunoglobulines, pour les peptides plus petits la capacité de liaison est proportionnellement plus grande) Applications : Transfert Western, dosages de liaison des protéines, séquençage des protéines
  • Transférez les membranes à partir d’une variété de matériaux polymères avec une large gamme de tailles de pores et de chimie de surface
  • Analyse et caractérisation faciles des biomolécules
  • Conservation de solutions de test coûteuses
  • Possibilité d’études multiples avec un seul transfert
  • Concentration d’un échantillon avec une sensibilité de détection plus élevée
  • Stockage pratique des résultats
  • Résolution exceptionnelle de la bande grâce à une structure de pores uniforme et soigneusement contrôlée
  • Disponibles en tailles personnalisées – contactez notre équipe d’assistance technique pour plus d’informations. Membranes de transfert pour les applications d’ADN, d’ARN, de colonies bactériennes et de transfert de protéines.
Spécification
Spécification
Transfert Western, dosages de liaison des protéines, séquençage des protéines
86
PVDF
1 Ea., 15°C to 25°C
50 à 100 μg/cm2
1 Ea.
0,2 μm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Membrane porablot PVDF > Porosité : 0,2 μm