Learn More
Macherey-Nagel™ ARN/ADN 400 NucleoBond™
Conçu pour l'isolement et la purification de l'ARN total ultra pur jusqu'à 80μ g ou 400μ g
Marque: Macherey-Nagel™ 740651
Description
Les kits d’ARN/ADN 80 et 400 NucleoBond™ sont conçus pour l'isolement et la purification de l'ARN total ultra pur jusqu'à 80μ g ou 400μ g. Un procédé de fabrication spécial garantit une manipulation sans RNase. En raison de la puissance de résolution supérieure de l'échangeur d'anions NucleoBond™, les contaminations sont éliminées et l'ARN et l'ADN génomique peuvent être élués séparément.Références spécifiques :
M. Jiang et al. , J. Virol. Méthodes
38
(1992) 205T. Roitsch et al. , Plant Physiol.
108
(1995) 285D. Godt et al. , J. Plant Physiol.
146
(1995) 231 R. Ehness et al. , The Plant Cell
9
(1997) 1825 S. P. Hale et al. , Science
276
(1997) 1250 Composants du kit : ARN/ADN 80 NucleoBond ™ - Colonnes NucleoBond™ AXR 80, tous les tampons nécessaires. ARN/ADN 400 NucleoBond ™ - Colonnes NucleoBond™ AXR 400, tous les tampons nécessaires.
- Technologie d’échange d’anions
- Rendement typique d’ARN : 70μ g à 300μ g issus de cellules de culture, 30μ g à 150μ g issus de tissus, 50μ g à 200μ g issus de bactéries
- Échantillons : cellules eucaryotes cultivées, tissus, cellules de bactérie/levure
- Taille des fragments : 50 bp à300 kb
- Capacité de liaison : 80μ g pour l'ARN/ADN 80 NucleoBond et 400μ g pour l'ARN/ADN 400 NucleoBond
- Temps de préparation : 1.5 à 2 h . 5 h
- Format : colonnes d’écoulement par gravité - midi ou maxi
Spécification
10 préparations | |
ARN / ADN 400 |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, guanidiniumthiocyanate, tritonx-100