Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu nitré-tétrazolium chlorure, 97 %
Indicateur de réaction pour les enzymes
82.51€ - 519.59€
Identifiants chimiques
CAS | 1184-43-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C40H28Cl2N12O10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 907.64 |
Numéro MDL | MFCD00036338 |
Clé InChI | VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | TNBT |
CID PubChem | 129893520 |
SMILES | [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453739
|
Thermo Scientific Chemicals
J61080.MC |
100 mg |
82.51€
100mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15443739
|
Thermo Scientific Chemicals
J61080.03 |
1 g |
519.59€
1g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1184-43-6 | |
907.64 | |
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L | |
129893520 |
C40H28Cl2N12O10 | |
MFCD00036338 | |
TNBT | |
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O |
Spécification
Tetranitro blue tetrazolium chloride | |
C40H28Cl2N12O10 | |
3897475 | |
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L | |
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophényl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tétrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-diméthoxy-[1,1'-biphényl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophényl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tétrazol-2-ylium dichlorure | |
129893520 | |
97% | |
Poudre |
1184-43-6 | |
MFCD00036338 | |
TNBT | |
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O | |
907.64 | |
999.78 | |
Jaune |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350
Peut provoquer le cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 214-665-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only