Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu nitré-tétrazolium chlorure, 97 %
Code produit. 15443739
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Indicateur de réaction pour les enzymes
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-43-6
Formule moléculaire C40H28Cl2N12O10
Poids moléculaire (g/mol) 907.64
Numéro MDL MFCD00036338
Clé InChI VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme TNBT
CID PubChem 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
Nom IUPAC 2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
Poids de la formule 999.78
Pourcentage de pureté 97%
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tetranitro blue tetrazolium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetranitro blue tetrazolium chloride