Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu nitré-tétrazolium chlorure, 97 %
Code produit. 15453739
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Indicateur de réaction pour les enzymes
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1184-43-6
Formule moléculaire C40H28Cl2N12O10
Poids moléculaire (g/mol) 907.64
Numéro MDL MFCD00036338
Clé InChI VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme TNBT
CID PubChem 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
Nom IUPAC 2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophényl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tétrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-diméthoxy-[1,1'-biphényl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophényl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tétrazol-2-ylium dichlorure
Poids de la formule 999.78
Pourcentage de pureté 97%
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Forme physique Poudre