Learn More
Tetraméthylgermanium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
167.00€ - 606.00€
Identifiants chimiques
CAS | 865-52-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12Ge |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.77 |
Numéro MDL | MFCD00014843 |
Clé InChI | ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 70079 |
Nom IUPAC | Tétraméthylgermane |
SMILES | C[Ge](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11488756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16931.06 |
5 g |
167.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11498756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16931.14 |
25 g |
606.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsEmployed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
865-52-1 | |
132.77 | |
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N | |
70079 | |
C[Ge](C)(C)C |
C4H12Ge | |
MFCD00014843 | |
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference | |
Tétraméthylgermane |
Spécification
Tetramethylgermanium | |
-88°C | |
42°C to 44°C | |
C4H12Ge | |
MFCD00014843 | |
tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference | |
ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraméthylgermane | |
70079 | |
98% |
865-52-1 | |
0.975 | |
−37°C (−35°F) | |
1.389 | |
UN1993 | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
C[Ge](C)(C)C | |
132.77 | |
132.73 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H302-H312-H332
Highly flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H224-H302+H312+H332-H319
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 212-745-0
missing translation for 'rtecsNumber' : LY5345000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only