Learn More
Tetraméthylgermanium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498756
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-52-1
Formule moléculaire C4H12Ge
Poids moléculaire (g/mol) 132.77
Numéro MDL MFCD00014843
Clé InChI ZRLCXMPFXYVHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetramethylgermanium, germanium, tetramethyl, germane, tetramethyl, tetramethyl germane, tetramethyl germanium, acmc-1bk8h, germanium tetramethyl, ch3 4ge, 4-04-00-04282 beilstein handbook reference
CID PubChem 70079
Nom IUPAC Tétraméthylgermane
SMILES C[Ge](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetramethylgermanium
Point de fusion -88°C
Densité 0.975
Point d’ébullition 42°C to 44°C
Point d’éclair −37°C (−35°F)
Indice de réfraction 1.389
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 132.73
Pourcentage de pureté 98%