Learn More
Tetraméthylgermanium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Employed as a Chemical Vapor Deposition (CVD) precursor to germanium oxide thin films.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le flacon soigneusement fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetramethylgermanium |
Point de fusion | -88°C |
Densité | 0.975 |
Point d’ébullition | 42°C to 44°C |
Point d’éclair | −37°C (−35°F) |
Indice de réfraction | 1.389 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1993 |
Informations sur la solubilité | Not miscible or difficult to mix in water. |
Poids de la formule | 132.73 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tetramethylgermanium
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 1
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Tetramethylgermanium