Learn More
Tétrachloroéthylène, ≥ 99,5 %, Honeywell™
≥ 99,5%
434.00€ - 462.09€
Identifiants chimiques
CAS | 127-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Cl4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.82 |
Numéro MDL | MFCD00000834 |
Clé InChI | CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin |
CID PubChem | 31373 |
ChEBI | CHEBI:17300 |
Nom IUPAC | tétrachloroéthène |
SMILES | ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15651550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15641550
|
Honeywell Research Chemicals
16211-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
127-18-4 | |
165.82 | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
31373 | |
tétrachloroéthène |
C2Cl4 | |
MFCD00000834 | |
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
CHEBI:17300 | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Spécification
Tetrachloroethylene | |
-22°C | |
1.623g/mL at 25°C | |
C2Cl4 | |
n20/D 1.505(lit.) | |
UN1897 | |
tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin | |
ClC(Cl)=C(Cl)Cl | |
165.82 | |
5.83 (vs air) | |
165.83g/mol | |
≥99.5% |
127-18-4 | |
Incolore | |
121°C | |
CCl2=CCl2 | |
MFCD00000834 | |
1361721 | |
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N | |
tétrachloroéthène | |
31373 | |
CHEBI:17300 | |
13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C) | |
Liquide |
Sicherheit und Handhabung
P280-P305 + P351 + P338
H315-H317-H319-H336-H351-H411
missing translation for 'dotInformation' : 6,1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 204-825-9
missing translation for 'rtecsNumber' : KX3850000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts