Learn More
Tétrachloroéthylène, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrachloroethylene |
Point de fusion | -22°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.623g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 121°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CCl2=CCl2 |
Indice de réfraction | n20/D 1.505(lit.) |
Quantité | 4 x 2.5 L |
Numéro UN | UN1897 |