Learn More
Tétrachloroéthylène, ≥ 99,5 %, Honeywell™
Code produit. 15651550
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
≥ 99,5%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-18-4
Formule moléculaire C2Cl4
Poids moléculaire (g/mol) 165.82
Numéro MDL MFCD00000834
Clé InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
CID PubChem 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nom IUPAC tétrachloroéthène
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrachloroethylene
Point de fusion -22°C
Couleur Incolore
Densité 1.623g/mL at 25°C
Point d’ébullition 121°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl2=CCl2
Indice de réfraction n20/D 1.505(lit.)
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN1897
Beilstein 1361721
Densité de vapeur 5.83 (vs air)
Poids de la formule 165.83g/mol
Tension de vapeur 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Forme physique Liquide