Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium 30-hydraté, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.80€ - 182.00€
Chemical Identifiers
CAS | 147741-30-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H97NO31 |
Poids moléculaire (g/mol) | 799.93 |
Numéro MDL | MFCD00149573 |
Clé InChI | DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30 |
CID PubChem | 16218633 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
11341513
|
Thermo Scientific Acros
434830250 |
25 g | Flacon en verre |
61.80€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11915461
|
Thermo Scientific Acros
434831000 |
100 g | Flacon en verre |
182.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phaseChemical Identifiers
147741-30-8 | |
799.93 | |
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M | |
16218633 |
C16H97NO31 | |
MFCD00149573 | |
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Specifications
Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate | |
147741-30-8 | |
Crystals | |
C16H97NO31 | |
tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
799.93 | |
799.93 |
27.0°C to 30.0°C | |
Blanc | |
95+% | |
MFCD00149573 | |
DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M | |
tétrabutylazanium ; hydroxyde ; triacontahydrate | |
16218633 | |
≥95% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Iodine monochloride
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.