Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium 30-hydraté, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate |
Point de fusion | 27.0°C to 30.0°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 95+% |
Nom IUPAC | tétrabutylazanium ; hydroxyde ; triacontahydrate |
Poids de la formule | 799.93 |
Pourcentage de pureté | ≥95% |
Conditionnement | Flacon en verre |