Learn More
Hydroxyde de tétrabutylammonium 30-hydraté, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11341513
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147741-30-8
Formule moléculaire C16H97NO31
Poids moléculaire (g/mol) 799.93
Numéro MDL MFCD00149573
Clé InChI DFGIRVKFXSRUOX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate, tetrabutylammonium ion triacontahydrate hydroxide, n,n,n-tributylbutan-1-aminium hydroxide-water 1/1/30
CID PubChem 16218633
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate
Point de fusion 27.0°C to 30.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Nom IUPAC tétrabutylazanium ; hydroxyde ; triacontahydrate
Poids de la formule 799.93
Pourcentage de pureté ≥95%
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iodine monochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.