Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
69.00€ - 90.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
Diamètre (métrique) | 16 mm |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10593135
|
Lenz Laborglasintrumente
05700207 |
Bouchon en verre hexagonal | 16 mm | 100 mm |
90.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10657590
|
Lenz Laborglasintrumente
05700010 |
Sans bouchon | 16 mm | 125 mm |
69.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- With round bottom
- With NS socket
- Available without stopper
- With PE stopper or with hexagonal hollow glass stopper
- Made of DURAN™ tubing
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
16 mm |