Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05700010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec fond rond
- Avec rodage femelle NS
- Disponibles sans bouchon
- Avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
- En tubulure DURAN™
Spécification
Sans bouchon | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
125 mm | |
16 mm |