Learn More
Lenz Laborglasintrumente Test Tubes with NS Joint without Graduation
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05700207
Code produit. 10593135
  • 85.07€ / 10 pièces
Expédition estimée: 17-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec fond rond
  • Avec rodage femelle NS
  • Disponibles sans bouchon
  • Avec bouchon en PE ou avec bouchon en verre creux hexagonal
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
Bouchon en verre hexagonal
Verre Duran
100 mm
16 mm