Learn More
Bochem™ Noix en fonte trempée
Fabriqués en fonte malléable (DIN 12895). Les noix de serrage en fonte trempée Bochem™ sont dotées d’une vis de sécurité et de serrage.
25.45€ - 45.05€
Spécification
Matériau | Fonte trempée |
---|---|
Type de produit | Noix en fonte trempée |
Diamètre du filetage | 8 |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10120811
|
Bochem™
5361 |
16,5 mm | Type de vis : Croix |
25.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10354171
|
Bochem™
5360 |
16,8 mm | Type de vis : 1 vis de serrage M8 |
26.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10604701
|
Bochem™
5362 |
16,5 mm | Type de vis : À rotation |
40.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10271632
|
Bochem™
5369 |
36 mm | Type de vis : 1 vis de serrage M8 |
45.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fonte malléable (DIN 12895)
- Type 1 : Vis de serrage M8
- Type 4 : Vis de type cœur à vis de sécurité M8
Spécification
Fonte trempée | |
Noix en fonte trempée | |
8 | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Noix en fonte trempée