Learn More
Bochem™ Noix en fonte trempée
Fabriqués en fonte malléable (DIN 12895). Les noix de serrage en fonte trempée Bochem™ sont dotées d’une vis de sécurité et de serrage.
Marque:  Bochem™ 5360
Code produit. 10354171
  • 26.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fonte malléable (DIN 12895)
  • Type 1 : Vis de serrage M8
  • Type 4 : Vis de type "cœur" à vis de sécurité M8
Spécification
Spécification
Fonte trempée
Noix en fonte trempée
Type de vis : 1 vis de serrage M8
16,8 mm
8