Learn More
Bochem™ Noix en fonte trempée
Fabriqués en fonte malléable (DIN 12895). Les noix de serrage en fonte trempée Bochem™ sont dotées d’une vis de sécurité et de serrage.
Marque: Bochem™ 5369
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fonte malléable (DIN 12895)
- Type 1 : Vis de serrage M8
- Type 4 : Vis de type "cœur" à vis de sécurité M8
Spécification
Fonte trempée | |
Noix en fonte trempée | |
Type de vis : 1 vis de serrage M8 |
36 mm | |
8 | |
1 de chaque |