Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques de température
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs.
1160.00€ - 2790.00€
Spécification
Description | Enregistreur graphique sept jours |
---|---|
Autonomie statique | 7 jours |
Diamètre (impériale) | 6 po |
Diamètre (métrique) | 15.2cm |
Options de surveillance | Archiviste |
Code produit | Marque | Gamme de températures | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Gamme de températures | Type | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12599777
|
Thermo Scientific™
6183-7 |
-40 ° à + 38 ° C | Intégré | -40 À + 38 |
1160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10761863
|
Thermo Scientific™
6383-6 |
-100°C à 0°C | Sur pied | Congélateurs -140°C et -150°C |
2790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs. Ces enregistreurs sont parfaits lorsque les congélateurs à ultra-basse température sont nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et de validation.
Caractéristiques :- Enregistreurs graphiques qui enregistrent sur sept jours des températures comprises entre -100° et 0°C (-40 à +38°C sur le modèle 6183-7)
- Graphique de 15,2 cm (6 in)
- Utilisent du papier sensible à la pression, pas d’encre
- Modèle autonome installé par le client ; il doit être installé par un professionnel qualifié
- Modèle monté sur panneau installé en usine ; à commander au moment de l’achat du réfrigérateur ou du congélateur
Informations de Commande :
Plusieurs tensions disponibles ; préciser la tension au moment de la commande
Comprend :
Boîte de 50 graphiques
Spécification
Enregistreur graphique sept jours | |
6 po | |
Archiviste |
7 jours | |
15.2cm |