Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques de température
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs.
Marque: Thermo Scientific™ 6183-7
Description
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs. Ces enregistreurs sont parfaits lorsque les congélateurs à ultra-basse température sont nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et de validation.
Caractéristiques :- Enregistreurs graphiques qui enregistrent sur sept jours des températures comprises entre -100° et 0°C (-40 à +38°C sur le modèle 6183-7)
- Graphique de 15,2 cm (6 in)
- Utilisent du papier sensible à la pression, pas d’encre
- Modèle autonome installé par le client ; il doit être installé par un professionnel qualifié
- Modèle monté sur panneau installé en usine ; à commander au moment de l’achat du réfrigérateur ou du congélateur
Informations de Commande :
Plusieurs tensions disponibles ; préciser la tension au moment de la commande
Comprend :
Boîte de 50 graphiques
Spécification
Enregistreur graphique sept jours | |
-40 ° à + 38 ° C | |
-40 À + 38 | |
6 po | |
Archiviste |
Intégré | |
Intégré | |
7 jours | |
15.2cm |