Learn More
Thermo Scientific™ Enregistreurs graphiques de température
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs.
Marque: Thermo Scientific™ 6383-6
Description
Enregistrez sept jours d’historique sur des graphiques de 152 mm (6 in) grâce aux enregistreurs graphiques de température Thermo Scientific™, pour une utilisation avec la plupart des congélateurs et des réfrigérateurs. Ces enregistreurs sont parfaits lorsque les congélateurs à ultra-basse température sont nécessaires pour répondre aux exigences réglementaires et de validation.
Caractéristiques :- Les enregistreurs graphiques sur sept jours enregistrent des températures de -100° à 0°C (-40° à +38° sur 6183-7)
- Graphique de 6 po (15,2 cm)
- Utilisent du papier sensible à la pression, ne nécessitent pas d’encre
- Modèle autonome installé par le client et devant être installé par un professionnel qualifié
- Modèle monté sur panneau installé en usine ; à commander au moment de l’achat du réfrigérateur ou du congélateur
Informations de commande :
Plusieurs tensions disponibles ; préciser la tension au moment de la commande.
Inclut :
Boîte de 50 graphiques
Spécification
Enregistreur graphique sept jours | |
-100°C à 0°C | |
7 jours | |
15,2 cm |
Sur pied | |
Congélateurs -140°C et -150°C | |
6 in | |
Enregistreur |