Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-blocs analogiques Dri-Block™
Utilisez ces éléments chauffants comme source de température sèche et constante pour diverses applications de laboratoire et de recherche. Tous les modèles disposent de témoins lumineux indépendants pour indiquer l’alimentation secteur, l’action de chauffage et la coupure en cas de surchauffe.
1009.09€ - 1280.22€
Specifications
Type | Bain/bloc sec |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Largeur (métrique) | 260 mm |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Tension | 230 V |
Product Code | Brand | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Puissance | Stabilité de la température | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Plage de températures (métrique) | Nbre de blocs | Puissance | Stabilité de la température | Price | Quantity & Availability | ||
11573789
|
Cole-Parmer™
36620-12 |
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C | 2 | 300 w | À 40°C ± 0,05°C ; à 100°C ± 0,1°C. |
1009.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11523799
|
Cole-Parmer™
36620-14 |
Température ambiante + 5°C jusqu’à 200°C | 3 | 450 w | À 40°C ±0,1°C ; à 100°C ±0,15°C |
1280.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables fonctionne avec des tubes à échantillons et des plaques de différentes tailles
- Libérez de l’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Fonctionnement : 230 VCA
- Cadran rotatif étalonné pour la température, réglé par incrément de 2°C
- Excellente stabilité de ± 0,05°C à 40°C
- Comprend un outil d’extraction pour blocs et un cordon d’alimentation avec prise britannique et européenne
- Idéal pour toutes vos exigences en matière de chauffage d’échantillons ou pour les applications de recherche ou de chimie générale
Specifications
Bain/bloc sec | |
260 mm | |
230 V |
3 ans | |
105 mm | |
50/60 Hz |