Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-blocs analogiques Dri-Block™
Code produit. 11523799
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Température ambiante + 5°C jusqu’à 200°C
Nbre de blocs:
2
3
Puissance:
300 w
450 w
Stabilité de la température:
À 40°C ±0,1°C ; à 100°C ±0,15°C
À 40°C ± 0,05°C ; à 100°C ± 0,1°C.
Utilisez ces éléments chauffants comme source de température sèche et constante pour diverses applications de laboratoire et de recherche. Tous les modèles disposent de témoins lumineux indépendants pour indiquer l’alimentation secteur, l’action de chauffage et la coupure en cas de surchauffe.
  • Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
  • La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables est compatible avec des échantillons et des plaques de diverses tailles
  • Occupe moins d’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
  • Fonctionnement à 230 VCA
  • Cadran rotatif calibré pour le réglage de la température par palier de 2°C
  • Excellente stabilité de ±0,05°C à 40°C
  • Comprend un outil d’extraction des blocs et un cordon d’alimentation avec fiche UK et européenne
  • Idéal pour tous vos besoins en matière de chauffage d’échantillons, ou pour les applications de recherche ou de chimie générale
Spécification
Plage de températures (métrique) Température ambiante + 5°C jusqu’à 200°C
Type Bain/bloc sec
Montée en température 30° à 200°C en 30 minutes
Nbre de blocs 3
Stabilité de la température À 40°C ±0,1°C ; à 100°C ±0,15°C
Garantie 3 ans
Dimensions (L x l x H) 279 x 260 x 105 mm
Longueur (métrique) 295 mm
Largeur (métrique) 260 mm
Hauteur (métrique) 105 mm
Poids à l’expédition (métrique) 6 kg
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz, 450 W
Tension 230 V
Puissance 450 w
Fréquence 50/60 Hz