Learn More
Cole-Parmer™ Chauffe-blocs analogiques Dri-Block™
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C
Température ambiante + 5°C jusqu’à 200°C
Nbre de blocs:
2
3
Puissance:
300 w
450 w
Stabilité de la température:
À 40°C ±0,1°C ; à 100°C ±0,15°C
À 40°C ± 0,05°C ; à 100°C ± 0,1°C.
Descripción
- Éléments chauffants de précision avec une excellente précision de la température
- La gamme polyvalente de blocs chauffants interchangeables est compatible avec des échantillons et des plaques de diverses tailles
- Occupe moins d’espace de stockage : grâce à leur légèreté et à leur surface plane, les unités peuvent être empilées lorsqu’elles ne sont pas utilisées
- Fonctionnement à 230 VCA
- Cadran rotatif calibré pour le réglage de la température par palier de 2°C
- Excellente stabilité de ±0,05°C à 40°C
- Comprend un outil d’extraction des blocs et un cordon d’alimentation avec fiche UK et européenne
- Idéal pour tous vos besoins en matière de chauffage d’échantillons, ou pour les applications de recherche ou de chimie générale
Especificaciones
Especificaciones
Plage de températures (métrique) | Température ambiante +5°C jusqu’à 100°C |
Type | Bain/bloc sec |
Montée en température | 30° à 100°C en 18 minutes |
Nbre de blocs | 2 |
Stabilité de la température | À 40°C ± 0,05°C ; à 100°C ± 0,1°C. |
Garantie | 3 ans |
Dimensions (L x l x H) | 202 x 260 x 105 mm |
Longueur (métrique) | 202 mm |
Largeur (métrique) | 260 mm |
Hauteur (métrique) | 105 mm |
Mostrar más |