Learn More
Éthoxyde de tantale(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
98.09€ - 374.87€
Identifiants chimiques
CAS | 6074-84-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H25O5Ta |
Poids moléculaire (g/mol) | 406.25 |
Numéro MDL | MFCD00049785 |
Clé InChI | HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide |
CID PubChem | 160806 |
SMILES | CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11368345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10288.06 |
5 g |
98.09€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378345
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10288.14 |
25 g |
374.87€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘éthoxyde de tantale(V) agit comme précurseur utilisé dans la préparation de films ultra-minces d‘oxyde de tantale et d‘autres films contenant du tantale, qui trouve son implication dans les semi-conducteurs. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules d‘oxyde de tantale pour le cartilage d‘imagerie.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
6074-84-6 | |
406.25 | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
160806 |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC |
Spécification
145°C (0.1mmHg) | |
18°C to 19°C | |
C10H25O5Ta | |
MFCD00049785 | |
3678999 | |
tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide | |
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N | |
éthoxyde de tantale(5+) | |
160806 | |
≥99% | |
Air and moisture sensitive |
Tantalum(V) ethoxide | |
6074-84-6 | |
Ta(OCH2CH3)5 | |
UN2924 | |
30°C (86°F) | |
Soluble in organic solvents. | |
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC | |
406.25 | |
406.25 | |
1.488 | |
1.566 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 228-010-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only