Learn More
Éthoxyde de tantale(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éthoxyde de tantale(V) agit comme précurseur utilisé dans la préparation de films ultra-minces d‘oxyde de tantale et d‘autres films contenant du tantale, qui trouve son implication dans les semi-conducteurs. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules d‘oxyde de tantale pour le cartilage d‘imagerie.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L‘éthoxyde de tantale(V) agit comme précurseur utilisé dans la préparation de films ultra-minces d‘oxyde de tantale et d‘autres films contenant du tantale, qui trouve son implication dans les semi-conducteurs. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules d‘oxyde de tantale pour le cartilage d‘imagerie.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 145°C (0.1mmHg) |
Nom chimique ou matériau | Tantalum(V) ethoxide |
Point de fusion | 18°C to 19°C |
Quantité | 5 g |
Formule linéaire | Ta(OCH2CH3)5 |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 3678999 |
Point d’éclair | 30°C (86°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. |
Nom IUPAC | tantalum(5+) pentaethanolate |