Learn More
Éthoxyde de tantale(V), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11378345
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘éthoxyde de tantale(V) agit comme précurseur utilisé dans la préparation de films ultra-minces d‘oxyde de tantale et d‘autres films contenant du tantale, qui trouve son implication dans les semi-conducteurs. Il est également utilisé pour préparer des nanoparticules d‘oxyde de tantale pour le cartilage d‘imagerie.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6074-84-6
Formule moléculaire C10H25O5Ta
Poids moléculaire (g/mol) 406.25
Numéro MDL MFCD00049785
Clé InChI HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
CID PubChem 160806
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spécification
Point d’ébullition 145°C (0.1mmHg)
Nom chimique ou matériau Tantalum(V) ethoxide
Point de fusion 18°C to 19°C
Quantité 25 g
Formule linéaire Ta(OCH2CH3)5
Numéro UN UN2924
Beilstein 3678999
Point d’éclair 30°C (86°F)
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Nom IUPAC tantalum(5+) pentaethanolate
Poids de la formule 406.25
Pourcentage de pureté ≥99%
Indice de réfraction 1.488
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.566
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tantalum(V) ethoxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, tantalum(5+) salt