Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique de base T 65
Utilisez cet élément de dispersion avec les disperseurs de base IKA™ T 65. Les éléments de dispersion numérique de base T 65 sont dotés d’un couplage à connexion rapide qui facilite le remplacement de l’outil de dispersion.
5225.00€ - 6265.00€
Spécification
Type de produit | Élément de dispersion |
---|---|
Diamètre (métrique) | 65 mm |
Quantité d’emballage | 1 de chaque |
Méthode de stérilisation | chimique humide |
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Longueur (métrique) de l’arbre | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de volume (métrique) | Longueur (métrique) de l’arbre | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10153571
|
IKA™
0008005500 |
2 à 50 L | 520 mm | FFPM / SIC et AISI 316L | |||||
10285031
|
IKA™
0008005900 |
2 à 30 L | 500 mm | FFPM / SIC, AISI 316L | |||||
10239801
|
IKA™
0008005700 |
2 à 50 L | 510 mm | FFPM / SIC et AISI 316L | |||||
15231136
|
IKA™
0010000642 |
2 à 40 L | 520 mm | PTFE, acier inoxydable 316L |
5615.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15221136
|
IKA™
0010000641 |
2 à 50 L | 520 mm | PTFE, acier inoxydable 316L |
5225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15241136
|
IKA™
0010000643 |
2 à 30 L | 520 mm | PTFE, acier inoxydable 316L |
5855.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient à l’instrument de dispersion numérique T 65
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Élément de dispersion | |
65 mm | |
1 de chaque | |
chimique humide |