Learn More
IKA™ Élément de dispersion numérique de base T 65
Utilisez cet élément de dispersion avec les disperseurs de base IKA™ T 65. Les éléments de dispersion numérique de base T 65 sont dotés d’un couplage à connexion rapide qui facilite le remplacement de l’outil de dispersion.
Marque: IKA™ 0008005900
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La technologie de dispersion fonctionne en utilisant le principe rotor-stator
- Le système se compose d’un rotor dans un stator stationnaire
- En raison de la vitesse circonférentielle élevée, le milieu à traiter est tiré axialement dans la tête de dispersion, puis forcé par rayonnement à travers les fentes de la disposition rotor-stator
- La vitesse élevée et l’écart minimal entre le rotor et le stator produisent des forces de cisaillement extrêmement fortes qui se traduisent par une meilleure dispersion
- Les matériaux en plastique utilisés sont approuvés par la FDA (Food and Drug Administration)
- Convient à l’instrument de dispersion numérique T 65
- Matériaux en contact avec le milieu : PTFE, AISI 316 litres
- Adapté aux solvants
- Température max. : 180°C
- Méthodes de stérilisation : toutes les méthodes
Spécification
Élément de dispersion | |
65 mm | |
FFPM / SIC, AISI 316L | |
S 65KG-HH-G65-F | |
chimique humide |
2 à 30 L | |
500 mm | |
S65KG-HH-G65F | |
1 de chaque |