Learn More
Paragon Scientific Étalons Brix/RI de saccharose
Les étalons Brix certifiés ISO 17025 et ISO 17034 de Paragon sont destinés à l’étalonnage et à la vérification de tous les types de réfractomètres tels que les instruments portatifs, les instruments numériques à haute précision et les instruments numériques Abbe. Ils sont généralement utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
57.65€ - 91.95€
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16080400
|
Paragon Scientific
SS05 |
5.00 Brix |
91.95€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16090400
|
Paragon Scientific
SS075 |
7.50 Brix |
65.20€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16000410
|
Paragon Scientific
SS10 |
10.00 Brix |
91.75€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16040410
|
Paragon Scientific
SS125 |
12.50 Brix |
61.95€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16050410
|
Paragon Scientific
SS15 |
15.00 Brix |
77.05€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16070410
|
Paragon Scientific
SS20 |
20.00 Brix |
80.65€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16080410
|
Paragon Scientific
SS25 |
25.00 Brix |
86.90€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16090410
|
Paragon Scientific
SS30 |
30.00 Brix |
91.00€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16010420
|
Paragon Scientific
SS35 |
35 Brix |
57.65€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16020420
|
Paragon Scientific
SS40 |
40.00 Brix |
70.75€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16030420
|
Paragon Scientific
SS45 |
45.00 Brix |
90.25€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16040420
|
Paragon Scientific
SS50 |
50.00 Brix |
76.25€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16050420
|
Paragon Scientific
SS55 |
55 Brix |
60.50€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Étalons primaires d’indice de réfraction pour une traçabilité conforme aux normes nationales
- Fabriqués conformément aux normes ICUMSA
- Livrés en sachets inviolables avec une durée de conservation de 6 semaines
Spécification
15 mL |
Valeurs nominales citées