Learn More
Étalons Brix/RI de saccharose
Les étalons Brix certifiés ISO 17025 et ISO 17034 de Paragon sont destinés à l’étalonnage et à la vérification de tous les types de réfractomètres tels que les instruments portatifs, les instruments numériques à haute précision et les instruments numériques Abbe. Ils sont généralement utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Marque: Paragon Scientific SS35
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
- Étalons primaires d’indice de réfraction pour une traçabilité conforme aux normes nationales
- Fabriqués conformément aux normes ICUMSA
- Livrés en sachets inviolables avec une durée de conservation de 6 semaines
Spécification
Sucrose (35.00 °Brix / 1.39032 RI) Standard | |
35 Brix | |
15 mL | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation |
Valeurs nominales citées