Learn More
Étalons Brix/RI de saccharose
Les étalons Brix certifiés ISO 17025 et ISO 17034 de Paragon sont destinés à l’étalonnage et à la vérification de tous les types de réfractomètres tels que les instruments portatifs, les instruments numériques à haute précision et les instruments numériques Abbe. Ils sont généralement utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Marque:  Paragon Scientific SS40
Code produit. 16020420
  • 70.75€ / 15mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Certifié conforme aux normes ISO 17025 et ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Étalons primaires d’indice de réfraction pour une traçabilité conforme aux normes nationales
  • Fabriqués conformément aux normes ICUMSA
  • Livrés en sachets inviolables avec une durée de conservation de 6 semaines
Spécification
Spécification
40.00 Brix
15 mL
Promotions
Valeurs nominales citées