Learn More
Cole-Parmer™ Kit de blocs chauffants Stuart™
Transformez votre plaque chauffante existant de 6 x 6 po en un chauffe-ballon
849.45€ - 1100.76€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Plaque chauffante ou plaque chauffante à agitation |
---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15183027
|
Cole-Parmer™
04805-79 |
Base avec inserts de 3 x 250 ml |
849.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15103225
|
Cole-Parmer™
04805-67 |
Base avec inserts de 4 x 500 ml |
1100.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15173027
|
Cole-Parmer™
04805-81 |
Base avec inserts de 3 x 250 ml et 3 x 100 ml |
1085.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15133027
|
Cole-Parmer™
10117-89 |
Base avec inserts de 1 x 25 ml, 1 x 50 ml et 1 x 100 ml |
964.18€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15123027
|
Cole-Parmer™
04805-73 |
Base avec inserts de 3 x 25 ml, 3 x 50 ml et 3 x 100 ml |
1100.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Méthode la plus sûre pour chauffer les flacons à fond rond
- Système modulaire flexible pour une large gamme de tailles allant jusqu’à 500 ml
- La conception basse des puits est parfaite pour les flacons à col multiple
Spécification
Plaque chauffante ou plaque chauffante à agitation |