Learn More
Cole-Parmer™ Kit de blocs chauffants Stuart™
Click to view available options
Comprend:
Base avec inserts de 1 x 25 ml, 1 x 50 ml et 1 x 100 ml
Base avec inserts de 3 x 250 ml
Base avec inserts de 3 x 250 ml et 3 x 100 ml
Base avec inserts de 3 x 25 ml, 3 x 50 ml et 3 x 100 ml
Base avec inserts de 4 x 500 ml
Description
- Méthode la plus sûre pour chauffer les flacons à fond rond
- Système modulaire flexible pour une large gamme de tailles allant jusqu’à 500 ml
- La conception basse des puits est parfaite pour les flacons à col multiple
Spécification
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Plaque chauffante ou plaque chauffante à agitation |
Type | Kit de bloc chauffant |
Comprend | Base avec inserts de 4 x 500 ml |