Learn More
Cole-Parmer™ Kit de blocs chauffants Stuart™
Code produit. 15123027
Click to view available options
Comprend:
Base avec inserts de 1 x 25 ml, 1 x 50 ml et 1 x 100 ml
Base avec inserts de 3 x 250 ml
Base avec inserts de 3 x 250 ml et 3 x 100 ml
Base avec inserts de 3 x 25 ml, 3 x 50 ml et 3 x 100 ml
Base avec inserts de 4 x 500 ml
Transformez votre plaque chauffante existant de 6 x 6 po en un chauffe-ballon
  • Méthode la plus sûre pour chauffer les flacons à fond rond
  • Système modulaire flexible pour une large gamme de tailles allant jusqu’à 500 ml
  • La conception basse des puits est parfaite pour les flacons à col multiple
Spécification
À utiliser avec (équipement) Plaque chauffante ou plaque chauffante à agitation
Matériau Aluminium anodisé
Type Accessoire, kit de blocs
Comprend Base avec inserts de 3 x 25 ml, 3 x 50 ml et 3 x 100 ml