Learn More
Sampling Systems™ Couteau à palette jetable SteriWare™
Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire / pharmaceutique le rendant idéal pour les zones de fabrication. Le couteau à palette jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est adapté aux applications hygiéniques et ne nécessite aucun nettoyage.
175.00€ - 241.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Description | Conditionnement individuel |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de lame | Longueur (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15124966
|
Sampling Systems™
8175H-200S |
200 mm | 300 mm | Stérile |
241.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15750678
|
Sampling Systems™
8175H-150 |
150 mm | 260 mm | Non stérile |
175.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869471
|
Sampling Systems™
8175H-150S |
150 mm | 260 mm | Stérile |
193.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15879471
|
Sampling Systems™
8175H-200 |
200 mm | 300 mm | Non stérile |
181.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
HDPE | |
Conditionnement individuel | |
Blanc |