Learn More
Sampling Systems™ Couteau à palette jetable SteriWare™
Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire / pharmaceutique le rendant idéal pour les zones de fabrication. Le couteau à palette jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est adapté aux applications hygiéniques et ne nécessite aucun nettoyage.
Brand: Sampling Systems™ 8175H-150
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Specifications
HDPE | |
Non stérile | |
260 mm | |
40 mm |
Conditionnement individuel | |
Blanc | |
150 mm |